Stampa…
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110007-1G PC110007-250MG
APOSPC110007-1GEA 473 EUR
APOSPC110007-1G APOSPC110007-250MG
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200320
CAS Number: 2111439-88-2