Stampa…
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 281 EUR
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010391
CAS Number: 959071-80-8