Stampa…
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 236 EUR
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Peso molecolare: 211,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28606529
CAS Number: 1552532-10-1