Stampa…
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110003-1G PC110003-250MG
APOSPC110003-1GEA 499 EUR
APOSPC110003-1G APOSPC110003-250MG
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Peso molecolare: 211.213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24496328
CAS Number: 452910-20-2