Stampa…
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 236 EUR
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Peso molecolare: 211,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407357
CAS Number: 1378864-23-3