Stampa…
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 236 EUR
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Peso molecolare: 211,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664782
CAS Number: 874800-63-2