Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoroMethyl)-4-pyridinecarboxylate, Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formula:
C₈H₅F₄NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28799126 CAS Number: 1803834-94-7 |