Stampa…
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1076R-100MG PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC1076R-100MG APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Formula: C₉H₈FN₅
Peso molecolare: 205,192 g/mol
Punto di fusione: 201…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052347
CAS Number: 66088-45-7