Stampa…
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1076D-100MG PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA 198 EUR
APOSPC1076D-100MG APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Formula: C₄H₈FNO₂
Punto di fusione: 186…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077450
CAS Number: 50885-01-3