Stampa…
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 524 EUR
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
Peso molecolare: 276,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28738359
CAS Number: 1807078-27-8