Stampa…
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10737-1G PC10737-250MG
APOSPC10737-1GEA 58 EUR
APOSPC10737-1G APOSPC10737-250MG
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₉H₅F₇N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066747
CAS Number: 2366994-16-1