Stampa…
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10736-1G PC10736-250MG PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 655 EUR
APOSPC10736-1G APOSPC10736-250MG APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₉H₄BrF₇O
Peso molecolare: 341,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066741
CAS Number: 1917307-13-1