Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 655 EUR
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂BrFINO₂
Peso molecolare: 345,892 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28739556
CAS Number: 1807173-41-6