Stampa…
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10723-250MG PC10723-100MG
APOSPC10723-250MGEA 184 EUR
APOSPC10723-250MG APOSPC10723-100MG
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21781429
CAS Number: 1448858-54-5