Stampa…
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Superstable Pd(0) catalyst
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 319 EUR
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Formula: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
Peso molecolare: 2117.24 g/mol
Punto di fusione: 169.5 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25372942
CAS Number: 1130784-80-3