Stampa…
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl tosylate, 3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 611 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₁₃FO₃S
Peso molecolare: 232.272 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (2 mm Hg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01658062
CAS Number: 312-68-5