Stampa…
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 199 EUR
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formula: C₁₁H₆ClFN₄
Punto di fusione: 284…287 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606068
CAS Number: 1257535-23-1