Stampa…
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC10696-1G PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA 720 EUR
APOSPC10696-1G APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Formula: C₇H₄Cl₂F₂O₂S
Peso molecolare: 261,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11500247
CAS Number: 403496-62-8