2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1069-1G
PC1069-5G
APOSPC1069-1GEA
150
EUR
APOSPC1069-1G
APOSPC1069-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368723 CAS Number: 886763-15-1 |