Stampa…
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10679-1G PC10679-250MG PC10679-5G
APOSPC10679-1GEA 393 EUR
APOSPC10679-1G APOSPC10679-250MG APOSPC10679-5G
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26407434
CAS Number: 1820639-77-7