Stampa…
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC10678-1G PC10678-250MG
APOSPC10678-1GEA 348 EUR
APOSPC10678-1G APOSPC10678-250MG
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23711723
CAS Number: 1427363-68-5
UN: 1759
ADR: 8,III