Stampa…
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10675-1G PC10675-5G
APOSPC10675-1GEA 176 EUR
APOSPC10675-1G APOSPC10675-5G
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Formula: C₁₀H₈BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16817615
CAS Number: 1227160-18-0