Stampa…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 282 EUR
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,119 g/mol
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13186735
CAS Number: 81465-88-5