Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-formylbenzotrifluoride, 3-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 541 EUR
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185384
CAS Number: 372120-55-3