3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Formula:
C₈H₄F₃IO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18398157 CAS Number: 1034690-61-3 |