Stampa…
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 109 EUR
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₄S
Peso molecolare: 270,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00523745
CAS Number: 400-23-7