5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃N₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22628760 CAS Number: 1417341-55-9 |