Stampa…
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 766 EUR
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Formula: C₇H₉FN₂·ClH
Peso molecolare: 176,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214195
CAS Number: 1257535-11-7