Stampa…
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 561 EUR
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214194
CAS Number: 1256806-43-5