Stampa…
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-5-fluoro-2-methoxypyridine, 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 123 EUR
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972399
CAS Number: 884494-82-0