Stampa…
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10652-250MG PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC10652-250MG APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrFN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214208
CAS Number: 1257535-19-5