Stampa…
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226507
CAS Number: 38186-86-6