Stampa…
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Peso molecolare: 237,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15527539
CAS Number: 2713-29-3