Stampa…
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10622-250MG PC10622-5G
APOSPC10622-250MGEA 0 EUR
APOSPC10622-250MG APOSPC10622-5G
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid 98%
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid
Formula: C₄HF₇O₃
Punto di ebollizione: 126 °C (740 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00507228
CAS Number: 377-73-1
UN: 3265
ADR: 8,III