Stampa…
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10615-1G PC10615-25G PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA 94.8 EUR
APOSPC10615-1G APOSPC10615-25G APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Formula: C₄H₇F₃N₂O
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368716
CAS Number: 453-32-7