Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₁₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840352
CAS Number: 161583-34-2