Stampa…
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 322 EUR
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso molecolare: 239,609 g/mol
Punto di fusione: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368711
CAS Number: 887266-98-0
UN: 3261
ADR: 8,III