Stampa…
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1059-1G PC1059-5G
APOSPC1059-1GEA 256 EUR
APOSPC1059-1G APOSPC1059-5G
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formula: C₅H₈F₃N
Punto di ebollizione: 110…112 °C
Punto di fusione: 29…33 °C
Flash Pt: 28,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784180
CAS Number: 1073556-31-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III