3,5-Difluorophenylthiourea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(3,5-Difluorophenyl)thiourea, 1,3-Difluoro-5-thioureidobenzene
Formula:
C₇H₆F₂N₂S Punto di fusione: 146…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368707 CAS Number: 791594-33-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |