Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10464-1G PC10464-250MG
APOSPC10464-1GEA 655 EUR
APOSPC10464-1G APOSPC10464-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22627835
CAS Number: 1207319-71-8