Stampa…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 720 EUR
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399857
CAS Number: 1261622-11-0