Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, [4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10461-1G PC10461-250MG PC10461-5G
APOSPC10461-1GEA 150 EUR
APOSPC10461-1G APOSPC10461-250MG APOSPC10461-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847130
CAS Number: 859027-06-8