Stampa…
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-5-bromobenzotrifluoride
PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 27.7 EUR
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formula: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
Peso molecolare: 403,217 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368704
CAS Number: 887266-94-6