Stampa…
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 759 EUR
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formula: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
Punto di fusione: 131…133,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00588815
CAS Number: 117174-71-7