Stampa…
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(2,5-difluorophenyl)thiourea, N-((2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl)benzamide
PC10451-25G PC10451-5G
APOSPC10451-25GEA 129 EUR
APOSPC10451-25G APOSPC10451-5G
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Peso molecolare: 292,304 g/mol
Punto di fusione: 166…168,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368703
CAS Number: 887266-93-5