Stampa…
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10450-25G PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA 743 EUR
APOSPC10450-25G APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368702
CAS Number: 887266-92-4