Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 52.4 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Peso molecolare: 255,444 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368698
CAS Number: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III