Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 55.3 EUR
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Punto di ebollizione: 100…112 °C (11 mm Hg)
Punto di fusione: 43…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972690
CAS Number: 672-75-3
UN: 3261
ADR: 8,III