Stampa…
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10403-1KG PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 444 EUR
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% in soluzione acquosa
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Formula: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
Punto di ebollizione: 98 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940771
CAS Number: 60933-18-8
EINECS: 262-529-5