Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10402-1G PC10402-250MG PC10402-5G
APOSPC10402-1GEA 43.5 EUR
APOSPC10402-1G APOSPC10402-250MG APOSPC10402-5G
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrFN₂
Punto di fusione: 80…86 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368683
CAS Number: 886762-86-3